Documentos
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
Nivel de calidad
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Fractogel®
formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volumen
0.6 mL
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
~100 mL, resin binding capacity
aplicaciones
mAb
recombinant protein
vaccine development
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
5 x 30mm
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany