1.24505
Osmium(VIII) oxide
for microscopy
Sinónimos:
Osmium(VIII) oxide, Osmic acid, Osmiumtetraoxide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
color
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
40 °C
solubilidad
65 g/L
densidad
4.91 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1500 kg/m3
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
Clave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1