Documentos
1.20574
Millipore
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18e, 20 µm
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Materiales
spherical silica gel
Nivel de calidad
Línea del producto
PharmPrep®
Parámetros
≤40 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
Spherical Silica Gel
tamaño de poro
10 nm mean pore size
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Características y beneficios
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
•Convenient ready-to-use column
•Easy mounting and assembly
Información legal
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany