116833
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-Methyl-, Sodium Salt
A potent, cell-permeable, and specific activator of the exchange protein activated by cyclic AMP (EPAC).
Sinónimos:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-Methyl-, Sodium Salt, 8-CPT-2ʹ-O-Me-cAMP, Na
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Enserink, J.M., et al. 2002. Nat. Cell Biol., 4, 901.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable