1.16054
Superspher® Si 60 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
TM=["Superspher"] Si TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Productos recomendados
product name
Superspher® Si 60 LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Superspher®
Características
endcapped: no
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Silica bonding phase
tamaño de partícula
4 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 95000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 1,0 - 6,0
Raw material:
Información legal