Documentos clave
1.09012
Supelco
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Nivel de calidad
Formulario
liquid
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
densidad
1.30 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Application test: conforms
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable