Documentos clave
1.08326
Supelco
Tolueno
dried (max. 0.005% H₂O) SeccoSolv
Sinónimos:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número índice de la CE:
203-625-9
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
DNA amplification: suitable
aplicaciones:
peptide synthesis
bp:
110-111 °C (lit.)
presión de vapor:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
997 °F
lim. expl.
7 %
técnicas
DNA amplification: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.01% Benzene (GC)
≤0.05% Ethylbenzene (GC)
≤0.1% Xylene (GC)
residuo de evap.
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n/D 1.496 (lit.)
Viscosidad cinemática
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 4 °C
solubilidad
0.52 g/L
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Benzene (GC): ≤ 0.01 %
Ethylbenzene (GC): ≤ 0.05 %
Xylene (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
Información legal
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tolueno analytical standard
Supelco
89680
Tolueno