07-1458
Anti-ROCK-1/2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Renal carcinoma antigen NY-REN-35, Rho kinase, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase 1, p160 ROCK-1
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected ROCK-1/2 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable