06-1376
Anti-SLBP Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Histone stem-loop-binding protein, hairpin binding protein, histone binding protein 2, histone stem-loop binding protein, stem-loop (histone) binding protein, stem-loop binding protein, HBP, Histone RNA hairpin-binding protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLBP(7884)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Representative lot data.
Confocal fluorescent analysis of NIH/3T3 cells using 06-1376 (Red). Actin filaments have been labeled with AlexaFluor488 -Phalloidin (Green). Nucleus is stained with DAPI (Blue). This antibody positively stains cytoplasm and nucleus.
RNA Metabolism & Binding Proteins
Histones
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected SLBP in C2C12 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
C2C12 cell lysates.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1