05-733
Anti-SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI Antibody, clone 84
clone 84, Upstate®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
84, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SH3KBP1(30011)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1