Merck
MAT842227139
Matrix Scientific
3-{[4-(2-Phenylethoxy)benzoyl]amino}benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
361.4
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4-phenethoxybenzamido)benzoic acid
Inchi Code
1S/C22H19NO4/c24-21(23-19-8-4-7-18(15-19)22(25)26)17-9-11-20(12-10-17)27-14-13-16-5-2-1-3-6-16/h1-12,15H,13-14H2,(H,23,24)(H,25,26)
Clave InChI
XRSIHUCLRXODSW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/177685.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/177685.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)