Merck
MAT490083004
Matrix Scientific
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.09
Número MDL:
bp
95
densidad
1.237
Iupac Name
methyl (2E)-4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c1-10-4(9)2-3-5(6,7)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
DMMZYYLXAGRBDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/002412.html
Flash Point
32C
Boiling point
95
densidad
1.237
MSDS
https://www.matrixscientific.com/002412.html