Merck
MAT379362341
Matrix Scientific
2-Chloro-2'-methoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
mp
58-60
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c1-17-13-9-5-3-7-11(13)14(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h2-9H,1H3
Clave InChI
LUHKNTVBLSBHEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/086518.html
Melting Point
58-60
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/086518.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)