Merck
MAT196009991
Matrix Scientific
9-Benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.32
Número MDL:
Iupac Name
9-benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c17-14-10-18-12-15(7-4-8-15)11-16(14)9-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6H,4,7-12H2
Clave InChI
FABJPZMJWOYBRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040989.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040989.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)