Merck
MAT196008641
Matrix Scientific
Ethyl [(2-bromopyridin-3-yl)oxy]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.09
Número MDL:
Iupac Name
ethyl [(2-bromo-3-pyridinyl)oxy]acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-2-13-8(12)6-14-7-4-3-5-11-9(7)10/h3-5H,2,6H2,1H3
Clave InChI
NRLUWIISBQIZAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039824.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039824.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)