Merck
MAT196008426
Matrix Scientific
2-Cyano-N-(2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-N-(2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-8-4-2-3-5-9(8)12-10(13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
YNVNCLRDLWQWAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039609.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039609.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)