MAT196007335
Matrix Scientific
1-Ethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazine
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-piperidinylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H25N3/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)11-12-3-5-13-6-4-12/h12-13H,2-11H2,1H3
Clave InChI
XOPNLLWZWMVFOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038528.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038528.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)