Merck
MAT196005837
Matrix Scientific
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c7-6(10)2-5-9-4-1-3-8-9/h1,3-4H,2,5H2,(H2,7,10)
Clave InChI
JAMWWGXYGGGMGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/037066.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/037066.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)