Merck
MAT196003994
Matrix Scientific
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.15
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO.ClH/c12-9-3-1-4-10(7-9)14-11-5-2-6-13-8-11;/h1,3-4,7,11,13H,2,5-6,8H2;1H
Clave InChI
CNQOQASAMXQVLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023190.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023190.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)