Merck
MAT184122463
Matrix Scientific
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.07
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H9BrF2/c1-9(11,12)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
VIEJQUIQUJATPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032509.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032509.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)