MAT180692531
Matrix Scientific
5-Bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
About This Item
mp
47-48
Iupac Name
5-bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10BrNO.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,14H2;1H
Clave InChI
ODILWJABZJOLRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022904.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)