Merck
MAT161068976
Matrix Scientific
1-[(4-Methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine-4-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.38
Número MDL:
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S/c1-20-11-2-4-12(5-3-11)21(18,19)16-8-6-10(7-9-16)13(17)15-14/h2-5,10H,6-9,14H2,1H3,(H,15,17)
Clave InChI
MOLRFLIKQXGPSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029964.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029964.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)