Merck
MAT161067707
Matrix Scientific
2-Ethoxy-4-formylphenyl 4-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.31
Número MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-4-formylphenyl 4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-3-21-16-10-12(11-18)4-9-15(16)22-17(19)13-5-7-14(20-2)8-6-13/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
FQGORJNEAKEYOZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028695.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028695.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)