Merck
MAT161067706
Matrix Scientific
2-Ethoxy-4-formylphenyl 4-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
mp
103-104
Iupac Name
2-ethoxy-4-formylphenyl 4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-20-16-10-13(11-18)6-9-15(16)21-17(19)14-7-4-12(2)5-8-14/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HDGNEDYQYJBPAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028694.html
Melting Point
103-104
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028694.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)