Merck
MAT161067245
Matrix Scientific
2-(4-Bromophenoxy)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.1
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-bromophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
SOOHCBKDVIPIIJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028233.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028233.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)