Merck
MAT128014520
Matrix Scientific
3-Chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H12ClNO.ClH/c17-15-10-13(18)6-8-16(15)19-14-7-5-11-3-1-2-4-12(11)9-14;/h1-10H,18H2;1H
Clave InChI
UHWSFTDVGYDYDZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)