MAT128014500
Matrix Scientific
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-3-chlorophenylaminehydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(4-tert-butylphenoxy)-3-chlorophenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H18ClNO.ClH/c1-16(2,3)11-4-7-13(8-5-11)19-15-9-6-12(18)10-14(15)17;/h4-10H,18H2,1-3H3;1H
Clave InChI
IERIQMZDGJXONZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022396.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)