Merck
MAT117958685
Matrix Scientific
2-Isobutylsulfanyl-pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(isobutylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-7(2)6-13-9-10-3-8(5-12)4-11-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clave InChI
SOKKVDAOKZVIGD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020318.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020318.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)