Merck
MAT117958609
Matrix Scientific
3-Amino-1-morpholin-4-yl-propan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)-3-oxopropylamine
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c8-2-1-7(10)9-3-5-11-6-4-9/h1-6,8H2
Clave InChI
WVFZXCIIJBHBAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020227.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020227.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)