Merck
MAT113929754
Matrix Scientific
3-Iodo-4-methoxybenzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-iodo-4-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9IN2O2/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)9)8(12)11-10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
OIVVKVDRYMBKNJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023950.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023950.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)