Merck
MAT113927035
Matrix Scientific
2-(1-Benzyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.28
Número MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c16-12(17)8-11-13(18)14-6-7-15(11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H,14,18)(H,16,17)
Clave InChI
LLZQBDMIRUNSAB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023885.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023885.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)