Merck
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
Clave InChI
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)