Merck
MAT089755823
Matrix Scientific
1-(5-Chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl)-piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.77
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-17-10-3-2-9(12)8-11(10)18(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3
Clave InChI
AROSEUNOEYMHLM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018641.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018641.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)