Merck
MAT062354710
Matrix Scientific
{[1-(2-Methoxyethyl)piperidin-4-yl]methyl}-(pyridin-4-ylmethyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.38
Número MDL:
Iupac Name
[1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinyl]-N-(4-pyridinylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H25N3O/c1-19-11-10-18-8-4-15(5-9-18)13-17-12-14-2-6-16-7-3-14/h2-3,6-7,15,17H,4-5,8-13H2,1H3
Clave InChI
NNWYSXBEWWCPDJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016444.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016444.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)