Merck
MAT047031599
Matrix Scientific
2-(4-Ethyl-piperazin-1-yl)-phenylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-ethyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)12-6-4-3-5-11(12)13/h3-6H,2,7-10,13H2,1H3
Clave InChI
LADVCVCLTOOIQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012490.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012490.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)