Merck
MAT047030882
Matrix Scientific
3-[3-Acetyl-4-hydroxy-2-(4-methoxy-phenyl)-5-oxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl]-propionic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.31
Número MDL:
Iupac Name
3-[3-acetyl-4-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO6/c1-9(18)13-14(10-3-5-11(23-2)6-4-10)17(8-7-12(19)20)16(22)15(13)21/h3-6,13-14H,7-8H2,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
HWGDULGKWWNKNQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011843.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011843.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)