Merck
MAT047028942
Matrix Scientific
2-Amino-7,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-thiazolo-[5,4-c]azepin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.29
Número MDL:
mp
259-260
Iupac Name
2-amino-7,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]azepin-4-one
Inchi Code
1S/C9H13N3OS/c1-9(2)3-5-6(7(13)11-4-9)14-8(10)12-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)
Clave InChI
KRPZAWRISMXVDQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010116.html
Melting Point
259-260
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010116.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)