Merck
MAT047028022
Matrix Scientific
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.29
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C18H12F3NO/c19-18(20,21)14-8-5-13(6-9-14)17(23)11-15-10-7-12-3-1-2-4-16(12)22-15/h1-10H,11H2
Clave InChI
VXZKLJWHMBIJEL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009294.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009294.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)