Merck
MAT047026309
Matrix Scientific
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
321.84
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-1,4-dibromo-1,1,2,3,4,4-hexafluoro-2-butene
Inchi Code
1S/C4Br2F6/c5-3(9,10)1(7)2(8)4(6,11)12/b2-1+
Clave InChI
BDJHSJLEJXRSSG-OWOJBTEDSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008889.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008889.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)