Merck
MAT047025999
Matrix Scientific
1-Ethyl-5-fluoro-2-methylbenzimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.21
Número MDL:
bp
152/8 Torr
mp
87
Iupac Name
1-ethyl-5-fluoro-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C10H11FN2/c1-3-13-7(2)12-9-6-8(11)4-5-10(9)13/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
GNLDCZPLWNLTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001678.html
Boiling point
152/8 Torr
Melting Point
87
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001678.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)