Merck
MAT047025970
Matrix Scientific
1-(2-Phenylethyl)piperazine-2,6-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-phenylethyl)-2,6-piperazinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c15-11-8-13-9-12(16)14(11)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,13H,6-9H2
Clave InChI
XBHWPKXZICRGPT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007764.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007764.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)