MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
About This Item
bp
110/8 Torr
densidad
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clave InChI
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
densidad
0.8826/24
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)