Merck
MAT047021234
Matrix Scientific
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.15
Número MDL:
mp
141-144
Iupac Name
(2E)-3-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H6F4O2/c11-8-3-1-6(2-4-9(15)16)5-7(8)10(12,13)14/h1-5H,(H,15,16)/b4-2+
Clave InChI
DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/002301.html
Melting Point
141-144
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/002301.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)