Merck
MANH049F1AD4
Manchester Organics
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.14
Número MDL:
Iupac Name
1,3-difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H7F2NO4/c1-14-7-4(9)3-5(11(12)13)8(15-2)6(7)10/h3H,1-2H3
Clave InChI
RGBATJZGSLPNJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B58514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)