MAN424072859
Manchester Organics
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
About This Item
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H6F6O/c6-4(7,8)3(1-2-12)5(9,10)11/h3,12H,1-2H2
Clave InChI
QVBSTTDILOTTKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F48858
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)