Merck
MAN372906280
Manchester Organics
1H,6H-Perfluorohexane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.06
Número MDL:
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
Inchi Code
1S/C6H2F12/c7-1(8)3(11,12)5(15,16)6(17,18)4(13,14)2(9)10/h1-2H
Clave InChI
UYDBQWIWVMBDME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B27184
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)