Merck
MAN372903108
Manchester Organics
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2
Clave InChI
CDQPJEFLGBLJKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B23515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)