MAN326368397
Manchester Organics
1,2-Difluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1,2-difluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)6(13(14)15)2-5(4)9/h1-2H
Clave InChI
SRBJJMLYCCGXES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X15392
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)