Merck
MAN326367713
Manchester Organics
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.13
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H8F6O2/c1-2-15-5(14)3-4(6(8,9)10)7(11,12)13/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
YFOXNPBIIPXUCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F22454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)