Merck
MAN238930415
Manchester Organics
Pentanedihydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Iupac Name
pentanedihydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N4O2/c6-8-4(10)2-1-3-5(11)9-7/h1-3,6-7H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clave InChI
LGYJSPMYALQHBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D20251
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)